missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Oxopiperidine-3-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30422161
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422161 50 mg
30427953 100 mg
30418487 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422161 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85882850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22540-50-7
Molekylær formel C6H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Synonym Nipecotic Acid, 6-oxo- (8CI), 6-Oxo-3-piperidinecarboxylic Acid, 2-Oxopiperidine-5-carboxylic Acid, 2-Piperidone-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2-piperidone
IUPAC navn 6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)NC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Oxopiperidine-3-carboxylic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vægt 143.0582
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.