Få mere at vide
6-Oxoestriol, Mikromol™
Beskrivelse
6-Oxoestriol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Oxoestriol |
| CAS | 7323-86-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Oxoestriol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C18 H22 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Oxoestriol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O4/c1-18-5-4-11-10-3-2-9(19)6-13(10)15(20)7-12(11)14(18)8-16(21)17(18)22/h2-3,6,11-12,14,16-17,19,21-22H,4-5,7-8H2,1H3/t11-,12-,14+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O |
| Vis mere |