Få mere at vide
6-Oxo Simvastatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Oxo Simvastatin |
| CAS | 130468-11-0 |
| Molekylær formel | C25 H36 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Butanoic acid','2,2-dimethyl-','(1S,7R,8R,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-6-oxo-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester (9CI','ACI), (1S,7R,8R,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-3,7-dimethyl-6-oxo-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-dimethylbutanoate (ACI), Butanoic acid','2,2-dimethyl-','1,2,6,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-6-oxo-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester','[1S-[1α,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]- (ZCI), L 669262 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O6/c1-6-25(4,5)24(29)31-21-10-14(2)9-16-11-20(27)15(3)19(23(16)21)8-7-18-12-17(26)13-22(28)30-18/h9,11,15,17-19,21,23,26H,6-8,10,12-13H2,1-5H3/t15-,17-,18-,19+,21+,23?/m1/s1 |
| SMIL | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1CC(=CC2=CC(=O)[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)C12)C |
| IUPAC navn | [(1S,7R,8R)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-6-oxo-2,7,8,8a-tetrahydro-1H-naphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.55 |
| Formel vægt | 432.2512 |