Få mere at vide
6-Oxo Norethindrone Acetate, TRC
Artikelnummer. 30416910
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30416910 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30416910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85829050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate)
CAS 438244-27-0
Molekylær formel C22H26O4
Mængde 50 mg
Synonym 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, Norethisterone Acetate Imp. G (EP), 6-Ketonorethisterone Acetate, 6-Ketonorethindrone Acetate
InChI formel InChI=1S/C22H26O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,21+,22+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3,6-dioxo-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 354.44
Formel vægt 354.1831