missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Oxo Mometasone Furoate Mometasone Furoate Impurity F, TRC

Artikelnummer. 18043140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18043140 50 mg
18072940 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85850050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1305334-30-8
Molekylær formel C27 H28 Cl2 O7
Molekylvægt (g/mol) 535.41
Synonym Pregna-1,4-diene-3,6,20-trione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Mometasone Furoate Imp. F (EP)
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3,6-dioxo-8,11,12,14,15,16-hexahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Oxo Mometasone Furoate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H28Cl2O7/c1-14-9-16-17-11-19(31)18-10-15(30)6-7-24(18,2)26(17,29)21(32)12-25(16,3)27(14,22(33)13-28)36-23(34)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Formel vægt 534.1212
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.