missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Oxo-L-pipecolic Acid, TRC

Artikelnummer. 30137325
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137325 5 g
30011829 500 mg
30007850 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8588155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34622-39-4
Molekylær formel C6H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Synonym L-Pyro-alpha-aminoadipic Acid, L-Pyrohomoglutamic Acid, (2S)-6-Oxopipecolic Acid(S)-6-Oxopiperidine-2-carboxylic Acid, L-6-Oxo
IUPAC navn (2S)-6-oxopiperidine-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)[C@@H]1CCCC(=O)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Oxo-L-pipecolic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-3-1-2-4(7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1
Formel vægt 143.0582
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.