Få mere at vide
6-Oxo DL-Norleucine, Formate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Oxo DL-Norleucine, Formate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3/c7-5(6(9)10)3-1-2-4-8/h4-5H,1-3,7H2,(H,9,10) |
| Mængde | 2.5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |