Få mere at vide
6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-carboxylsyremonohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661473
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10661473 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10304372 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10326394 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10661473 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07063DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 37972-69-3
Molekylær formel C5H3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 139.09
MDL nummer MFCD09064936
InChI nøgle GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
PubChem CID 305970
IUPAC navn 6-oxo-1H-pyridazin-3-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 158.12
Procent renhed 97%