Få mere at vide
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522622
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10522622 1 g 1g
10783223 10 g 10g
10049101 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07054DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 27372-38-9
Molekylær formel C5H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 142.114
MDL nummer MFCD00052030
InChI nøgle VUADWGRLHPTYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid, unii-ot09ztp07e, ot09ztp07e, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,4,5-trihydropyridazine-3-carboxylic acid, pubchem19274
PubChem CID 99621
IUPAC navn 6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-carboxylsyre
SMIL C1CC(=O)NN=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 142.11
Procent renhed 97%