Få mere at vide
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptanhemioxalat, 95%
Artikelnummer. 15494098
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494098 250 mg 250mg
15404108 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57658.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 1380571-72-1 | C12H20N2O6 | 288,3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1380571-72-1
Molekylær formel C12H20N2O6
Molekylvægt (g/mol) 288.3
MDL nummer MFCD22373634
InChI nøgle UMKDEMSXCWMHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2:1, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane,ethanedioate 2:1, oxalic acid-6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane 1/2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane ; oxalic acid
PubChem CID 71299818
IUPAC navn 6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptan;oxalsyre
SMIL C1CNC12COC2.C1CNC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Mængde 250 mg
Formel vægt 144.15
Procent renhed 95%