Få mere at vide
6-O-Trityl-D-glucose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-Trityl-D-glucose |
| CAS | 67919-34-0 |
| Molekylær formel | C25 H26 O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 6-O-(Triphenylmethyl)-D-glucose |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26O6/c26-21-20(31-24(29)23(28)22(21)27)16-30-25(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-24,26-29H,16H2/t20-,21-,22+,23-,24?/m1/s1 |
| SMIL | OC1O[C@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (3R,4S,5S,6R)-6-(trityloxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.47 |
| Formel vægt | 422.1729 |