Få mere at vide
6-O-Tosyl-D-mannose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-Tosyl-D-mannose |
| CAS | 105265-64-3 |
| Molekylær formel | C13H18O8S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | D-Mannose 6-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O8S/c1-8-2-4-9(5-3-8)22(19,20)21-7-11(16)13(18)12(17)10(15)6-14/h2-6,10-13,15-18H,7H2,1H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1 |
| SMIL | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](C=O)O)O)O)O |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.34 |
| Formel vægt | 334.0722 |