missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-(O-Phosphorylcholine)hydroxyhexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(O-Phosphorylcholine)hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 73839-24-4 |
| Molekylær formel | C11 H24 N O6 P |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24NO6P/c1-12(2,3)8-10-18-19(15,16)17-9-6-4-5-7-11(13)14/h4-10H2,1-3H3,(H-,13,14,15,16) |
| SMIL | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 5-carboxypentyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.29 |
| Formel vægt | 297.1341 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?