missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-O-Methylnorlaudanosoline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30474892
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474892 1 mg
30477616 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474892 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3237251MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 72072-58-3
Molekylær formel C17H20ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 337.8
Synonym 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-7-hydroxy-6-methoxy-1-isoquinolinyl)methyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride, (±)-4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-7-hydroxy-6-methoxy-1-isoquinolinyl)methyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride
IUPAC navn 4-[(7-hydroxy-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)methyl]benzene-1,2-diol;hydrochloride
SMIL Cl.COc1cc2CCNC(Cc3ccc(O)c(O)c3)c2cc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-O-Methylnorlaudanosoline Hydrochloride
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO4.ClH/c1-22-17-8-11-4-5-18-13(12(11)9-16(17)21)6-10-2-3-14(19)15(20)7-10;/h2-3,7-9,13,18-21H,4-6H2,1H3;1H
Formel vægt 337.1081
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.