missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-O-Methylguanine, TRC

Artikelnummer. 30468087
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468087 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM311800500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-O-Methylguanine
CAS 20535-83-5
Molekylær formel C6 H7 N5 O
Mængde 500 mg
Synonym 179U60, 6-methoxyguanine, Nelarabine related
InChI formel InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMIL COc1nc(N)nc2[nH]cnc12
IUPAC navn 6-methoxy-9H-purin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 165.15
Formel vægt 165.0651
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.