Få mere at vide
6-O-Methylguanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-Methylguanine |
| CAS | 20535-83-5 |
| Molekylær formel | C6 H7 N5 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 179U60, 6-methoxyguanine, Nelarabine related |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMIL | COc1nc(N)nc2[nH]cnc12 |
| IUPAC navn | 6-methoxy-9H-purin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vægt | 165.0651 |