missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-O-Methyl-d3-guanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-Methyl-d3-guanine |
| CAS | 50704-43-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 2H3 H4 N5 O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2[nH]cnc12 |
| IUPAC navn | 6-(trideuteriomethoxy)-9H-purin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.17 |
| Formel vægt | 168.0839 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?