Få mere at vide
6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin, MedChemExpress
Beskrivelse
6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin is a cellular cholesterol modifier which can form soluble inclusion complex with cholesterol.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin |
| CAS | 104723-60-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C54H90O45 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-O-alpha-D-Maltosyl-beta-cyclodextrin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (68.53 mM) ∣H2O : ≥ 60.5 mg/mL (41.46 mM) |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OC[C@H]3O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](CO)O[C@H](O6)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]6[C@@H](CO)O%10)[C@@H](CO)O9)[C@@H](CO)O8)[C@H](O)[C@H]7O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 1459.27 |
| Vis mere |