Få mere at vide
MedChemExpress 6″-O-Malonylgenistin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Malonylgenistin ∣ Genistin malonate |
| CAS | 51011-05-3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.42 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (192.89 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |