Få mere at vide
6-O-Desmethyl Moxonidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-Desmethyl Moxonidine |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClN5O/c1-4-12-6(9)5(7(15)13-4)14-8-10-2-3-11-8/h2-3H2,1H3,(H2,10,11,14)(H,12,13,15) |
| Formel vægt | 227.0574 |