missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-O-Desmethyl Donepezil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-Desmethyl Donepezil |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO3/c1-27-22-13-18-12-19(23(26)20(18)14-21(22)25)11-16-7-9-24(10-8-16)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-6,13-14,16,19,25H,7-12,15H2,1H3 |
| Formel vægt | 365.1991 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?