Få mere at vide
6-O-β-D-Galactopyranosyl-D-galactose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-galactose |
| CAS | 5077-31-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H22 O11 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 6-O-β-D-Galactopyranosyl-D-galactose, 6'-β-Galactobiose |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11?,12-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (3R,4S,5R,6R)-6-[[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.3 |
| Vis mere |