Få mere at vide
6-O-[3-Acetamido-3-deoxy-Alpha-D-glucopyranosyl]-4-O-(6-acetamido-3,6-dideoxy-3-nitrohexopyranosyl)-N,N’-diacetyl-2-deoxy-D-streptamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-[3-Acetamido-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl]-4-O-(6-acetamido-3,6-dideoxy-3-nitrohexopyranosyl)-N,N'-diacetyl-2-deoxy-D-streptamine |
| CAS | 20971-00-0 |
| Molekylær formel | C26H43N5O16 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-O-[3-Acetamido-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl]-6-O-(6-acetamido-3,6-dideoxy-3-nitrohexopyranosyl)-N,N’-diacetyl-2-deoxy-L-streptamine |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43N5O16/c1-8(33)27-6-14-19(38)17(31(42)43)21(40)26(44-14)47-24-13(29-10(3)35)5-12(28-9(2)34)23(22(24)41)46-25-20(39)16(30-11(4)36)18(37)15(7-32)45-25/h12-26,32,37-41H,5-7H2,1-4H3,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,30,36) |
| SMIL | CC(=O)NCC1OC(OC2C(O)C(OC3OC(CO)C(O)C(NC(=O)C)C3O)C(CC2NC(=O)C)NC(=O)C)C(O)C(C1O)N(=O)=O |
| IUPAC navn | N-[[6-[4,6-diacetamido-3-[4-acetamido-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-3,5-dihydroxy-4-nitrooxan-2-yl]methyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 681.64 |