missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Nor-6-cyanodihydroergotamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Nor-6-cyanodihydroergotamine |
| CAS | 129882-18-4 |
| Molekylær formel | C33H34N6O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Indolo[4,3-fg]quinoline','ergotaman-17-nitrile deriv., 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine','ergotaman-17-nitrile deriv., (5'alpha,10alpha)-9,10-Dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-3',6',18-trioxo-5'-(phenylmethyl)ergotaman-17-nitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C33H34N6O5/c1-32(31(42)39-26(13-19-7-3-2-4-8-19)30(41)38-12-6-11-27(38)33(39,43)44-32)36-29(40)21-14-23-22-9-5-10-24-28(22)20(16-35-24)15-25(23)37(17-21)18-34/h2-5,7-10,16,21,23,25-27,35,43H,6,11-15,17H2,1H3,(H,36,40)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](Cc4c[nH]c5cccc3c45)N(C2)C#N)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 594.66 |
| Formel vægt | 594.2591 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?