Få mere at vide
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30944438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30944438 1 g 1g
30943447 250 mg 250mg
30940212 25 g 25g
30935387 100 mg 100mg
30939085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30944438 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1098751g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
CAS 26893-68-5
Molekylær formel C6H4N2O4
MDL nummer MFCD04114205
Mængde 1 g
SMIL [N+](=O)([O-])C1=CC=CC(=N1)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 168.11
Procent renhed 95%