Få mere at vide
6-Nitropiperonylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30179602
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179602 50 mg
30179251 250 mg
30179455 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN90078350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15341-08-9
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.14
IUPAC navn (6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
SMIL OCc1cc2OCOc2cc1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitropiperonyl Alcohol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-2,10H,3-4H2
Formel vægt 197.0324