Få mere at vide
6-nitropiperonylalkohol, 98+%
Description
6-Nitropiperonylalkohol bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Nitropiperonylalkohol bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Nitropiperonyl alcohol |
| Smeltepunkt | 121 °C til 125 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 13749 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 197.15 |
| Procent renhed | ≥98% |