Få mere at vide
6-nitropiperonylalkohol, 98+%
Artikelnummer. 11403657
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403657 5 g 5g
11413657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18140.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15341-08-9 | C8H7NO5 | 197,15 g/mol
6-Nitropiperonylalkohol bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Nitropiperonylalkohol bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15341-08-9
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.15
MDL nummer MFCD00005825
InChI nøgle LJXBRPHBDWIHPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitropiperonyl alcohol, 6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl methanol, 3,4-methylenedioxy-6-nitrobenzyl alcohol, 6-nitro-3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol, 1,3-benzodioxole-5-methanol,6-nitro, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 6-nitro, 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol #
PubChem CID 519111
IUPAC navn (5-nitro-2H-1,3-benzodioxol-4-yl)methanol
SMIL OCC1=C2OCOC2=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitropiperonyl alcohol
Smeltepunkt 121°C to 125°C
Mængde 5 g
Beilstein 13749
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 197.15
Procent renhed ≥98%