Få mere at vide
6-Nitroindoline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10768942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10768942 5 g Glass bottle 5g
10255871 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10768942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128710050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 19727-83-4
Molekylær formel C8H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00005710
InChI nøgle LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroindoline, indoline, 6-nitro, 1h-indole, 2,3-dihydro-6-nitro, 6-nitro-indoline, 2,3-dihydro-6-nitro-1h-indole, ccris 3302, zlchem 357, pubchem7443
PubChem CID 29757
IUPAC navn 6-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2CCNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitroindoline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Farve Orange or Red
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and methanol
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals