Få mere at vide
6-Nitroindazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Nitroindazole |
| CAS | 7597-18-4 |
| Molekylær formel | C7 H5 N3 O2 |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-2-1-5-4-8-9-7(5)3-6/h1-4H,(H,8,9) |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc2cn[nH]c2c1 |
| IUPAC navn | 6-nitro-1H-indazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.13 |
| Formel vægt | 163.0382 |