missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Nitrofluorescein Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Nitrofluorescein Diacetate |
| CAS | 53299-21-1 |
| Molekylær formel | C24 H15 N O9 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H15NO9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)24(18)20-9-14(25(29)30)3-6-17(20)23(28)34-24/h3-11H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)[N+](=O)[O-])c1 |
| IUPAC navn | (6'-acetyloxy-6-nitro-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-yl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.38 |
| Formel vægt | 461.0747 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?