Få mere at vide
6-Nitrodopamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Nitrodopamine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10(13)14/h3-4,11-12H,1-2,9H2 |