Få mere at vide
6-nitrocoumarin, 98+%
Artikelnummer. 11492517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492517 5 g 5g
11402527 25 g 25g
11412527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14792.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2725-81-7 | C9H5NO4 | 191,142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2725-81-7
Molekylær formel C9H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 191.142
MDL nummer MFCD00016973
InChI nøgle RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75944
IUPAC navn 6-nitroromen-2-on
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitrocoumarin
Smeltepunkt 186 °C til 190 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 166079
Synonym 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
Formel vægt 191.14
Procent renhed ≥98%