missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Nitrochrysene, TRC

Artikelnummer. 30480202
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480202 500 mg
30471816 50 mg
30473288 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30480202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN520220500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7496-02-8
Molekylær formel C18 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 273.29
Synonym Chrysene, 6-nitro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 6-Nitrochrysene (ACI), NSC 407609
IUPAC navn 6-nitrochrysene
SMIL [O-][N+](=O)c1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Nitrochrysene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H11NO2/c20-19(21)18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H
Formel vægt 273.079
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.