Få mere at vide
6-Nitrochrysene-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Nitrochrysene (D11) |
| CAS | 203805-92-9 |
| Molekylær formel | C18 D11 N O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Chrysene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-d11, 12-nitro- (9CI), 12-Nitrochrysene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-d11, 6-Nitrochrysene-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12-d11, 6-Nitrochrysene-d11, 6-Nitrochrysene-D11 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H11NO2/c20-19(21)18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c(c([2H])c23)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-undecadeuterio-12-nitro-chrysene |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.35 |
| Formel vægt | 284.148 |