Få mere at vide
6-Nitrobenzothiazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Nitrobenzothiazole |
| CAS | 2942-06-5 |
| Molekylær formel | C7H4N2O2S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | NSC 170646 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1 |
| IUPAC navn | 6-nitro-1,3-benzothiazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.18 |
| Formel vægt | 179.9993 |