Få mere at vide
6-Nitrobenzothiazol, TRC
Artikelnummer. 30465795
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30465795 5 g
1 options
Artikelnummer. 30465795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4935805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitrobenzothiazole
CAS 2942-06-5
Molekylær formel C7H4N2O2S
Mængde 5 g
Synonym NSC 170646
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1
IUPAC navn 6-nitro-1,3-benzothiazol
Molekylvægt (g/mol) 180.18
Formel vægt 179.9993