Få mere at vide
6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-Dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-Dione |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8N4O6S/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22) |
| Formel vægt | 336.0165 |