missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione','Disodium S |
| CAS | 479347-86-9 |
| Molekylær formel | C12 H6 N4 O6 S . 2 Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide','1,2,3,4-tetrahydro-6-nitro-2,3-dioxo-','sodium salt (1:2), Benzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide','1,2,3,4-tetrahydro-6-nitro-2,3-dioxo-','disodium salt (9CI), NBQX disodium, 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8N4O6S.2Na/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6;;/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].NS(=O)(=O)c1cccc2c3nc([O-])c([O-])nc3cc(c12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;6-nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-diolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.24 |
| Formel vægt | 379.9803 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?