missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30481779
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481779 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN55000525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione','Disodium S
CAS 479347-86-9
Molekylær formel C12 H6 N4 O6 S . 2 Na
Mængde 25 mg
Synonym Benzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide','1,2,3,4-tetrahydro-6-nitro-2,3-dioxo-','sodium salt (1:2), Benzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide','1,2,3,4-tetrahydro-6-nitro-2,3-dioxo-','disodium salt (9CI), NBQX disodium, 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C12H8N4O6S.2Na/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6;;/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].NS(=O)(=O)c1cccc2c3nc([O-])c([O-])nc3cc(c12)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn disodium;6-nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-diolate
Molekylvægt (g/mol) 380.24
Formel vægt 379.9803
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.