Få mere at vide
6-Nitro-4-quinazolon, TRC
Artikelnummer. 30483548
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483548 100 mg
30478447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN596450100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6943-17-5
Molekylær formel C8H5N3O3
Molekylvægt (g/mol) 191.14
Synonym 6-Nitro-3H-quinazolin-4-one, 6-Nitro-4(1H)-quinazolinone, 6-Nitroquinazolin-4-ol, 6-Nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one, NSC 51669
IUPAC navn 6-nitro-1H-quinazolin-4-one
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitro-4-quinazolone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H5N3O3/c12-8-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)9-4-10-8/h1-4H,(H,9,10,12)
Formel vægt 191.0331