Få mere at vide
6-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97%
Artikelnummer. 15466787
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466787 250 mg 250mg
15456787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33900.MD
CAS: 28226-22-4 | C8H8N2O3 | 180,163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28226-22-4
Molekylær formel C8H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 180.163
MDL nummer MFCD07698591
InChI nøgle GZAJZBARYACGSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-6-nitro, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-nitro, 6-nitro-2,3-dihydrobenz-1,4-oxazine, 6-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4 benzoxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronicacid,pinacolester
PubChem CID 7062225
IUPAC navn 6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin
SMIL C1COC2=C(N1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Smeltepunkt 117 °C til 119 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.2
Procent renhed 97%