Få mere at vide
6-Nitro-2H-chromen-2-one, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10642243
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10642243 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10642243 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12331EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitro-2H-chromen-2-one
CAS 2725-81-7
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H5NO4
MDL nummer MFCD00016973
Mængde 10 g
Synonym 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
InChI nøgle RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 6-nitrochromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 191.142
PubChem CID 75944
Formel vægt 191.14
Procent renhed 97%