Få mere at vide
6-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487518
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487518 250 mg 250mg
15477518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61031.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21762-74-3
Molekylær formel C8H6N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 210.21
MDL nummer MFCD00456556
InChI nøgle BALSKAVZBPPKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 6-nitro-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 6-nitro, 6-nitro-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one,6-nitro, 6-nitro-2h-benzo b-1,4 thiazin-3 4h-one, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one
PubChem CID 4182356
IUPAC navn 6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-one
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC2=C(SCC(=O)N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Mængde 250 mg
Formel vægt 210.21
Procent renhed 97%