Få mere at vide
6-nitro-2(3H)-benzoxazolon, 98%
Artikelnummer. 11312999
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312999 5 g 5g
11302999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27796.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 4694-91-1 | C7H4N2O4 | 180,119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4694-91-1
Molekylær formel C7H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 180.119
MDL nummer MFCD00463755
InChI nøgle JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-nitro-2-benzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-nitro, 6-nitrobenzoxazolinone, 6-nitro benzoxazolinone, 6-nitro-3h-benzooxazol-2-one, 6-nitrobenzoxazol-2 3h-one, 6-nitrobenzoxazolone, 6-nitrobenzoxazole-2 3h-one, 6-nitro-1,3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 78419
IUPAC navn 6-nitro-3H-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitro-2(3H)-benzoxazolone
Smeltepunkt 244 °C til 249 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 180.12
Procent renhed 98%