Få mere at vide
6-nitro-2(3H)-benzoxazolon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Nitro-2(3H)-benzoxazolone |
| Smeltepunkt | 244°C to 249°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 180.12 |
| Procent renhed | 98% |