Få mere at vide
6-Nitro-1H-indazole, 97%
Artikelnummer. 11433307
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433307 500 g 500g
11413307 25 g 25g
11423307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16213.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7597-18-4 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7597-18-4
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.136
MDL nummer MFCD00005695
InChI nøgle ORZRMRUXSPNQQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroindazole, 6-nitro-2h-indazole, 6-nitroisoindazole, 1h-indazole, 6-nitro, 2h-indazole, 6-nitro, indazole,6-nitro, ccris 3263, chembl54277, 6ni, 6-nitro-indazol
PubChem CID 24239
IUPAC navn 6-nitro-1H-indazole
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])NN=C2
Spécification
Kemisk navn eller materiale 6-Nitro-1H-indazole
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Lugt Odorless
Mængde 500 g
Beilstein 7812
Formel vægt 163.14
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.