missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Nitro-1-pyrenol-d8, TRC

Artikelnummer. 30468820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468820 10 mg
30475407 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30468820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN51998710MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2469736-26-1
Molekylær formel C16HD8NO3
Molekylvægt (g/mol) 271.3
Synonym 1-Nitro-6-hydroxypyrene-d8, 1-Nitropyren-6-ol-d8, 6-Hydroxy-1-nitropyrene-d8
IUPAC navn 6-nitropyren-2,3,4,5,7,8,9,10-d8-1-ol
SMIL OC1=C([2H])C([2H])=C2C3=C1C([2H])=C([2H])C4=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C(C([2H])=C2[2H])=C43

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Nitro-1-pyrenol-d8
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-1-5-11-13(17(19)20)7-3-9-2-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formel vægt 271.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.