Få mere at vide
Invitrogen™ 6-NBDG (6-( N- (7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-deoxyglucose)
Beskrivelse
6-NBDG er en fluorescerende, ikke-hydrolyserbar glukoseanalog, der er blevet brugt til at overvåge glukoseoptagelse og -transport i levende celler. Selvom NBD-fluorescens er følsom over for sit miljø, viser den typisk excitation/emissionsmaksimum på ∼465/540 nm og kan visualiseres ved hjælp af optiske filtre designet til fluorescein.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Oversigt | 6-NBDG (6-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-deoxyglucose) |
| Detektionsmetode | Absorbans |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Life Technologies |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.