Få mere at vide
6-(N-Trifluoroacetyl)aminocaproic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(N-Trifluoroacetyl)aminocaproic Acid |
| CAS | 407-91-0 |
| Molekylær formel | C8 H12 F3 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12F3NO3/c9-8(10,11)7(15)12-5-3-1-2-4-6(13)14/h1-5H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 6-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.18 |
| Formel vægt | 227.0769 |